5-Bromo-7-chloroquinoxaline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR909331-250MGEA 1630 DKK
APOSOR909331-250MG APOSOR909331-1G
5-Bromo-7-chloroquinoxaline 97%
5-Bromo-7-chloroquinoxaline
Formel: C₈H₄BrClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15143560
CAS-nummer: 1215205-87-0