4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR909279-100GEA 6500 DKK
APOSOR909279-100G APOSOR909279-5G APOSOR909279-25G
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazole 98%
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazole
Formel: C₇H₁₀N₂
Molekylvægt: 122,17 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014565
CAS-nummer: 2305-79-5