2-Methoxy-N-methyaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR909224-25GEA 4270 DKK
APOSOR909224-25G APOSOR909224-5G
2-Methoxy-N-methyaniline 95%
2-Methoxy-N-methyaniline
Formel: C₈H₁₁NO
Molekylvægt: 137,1790 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093822
CAS-nummer: 10541-78-3