1-Boc-piperidine 95%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR909204-25GEA 1090 DKK
APOSOR909204-25G APOSOR909204-100G
1-Boc-piperidine 95%
1-Boc-piperidine
Formel: C₁₀H₁₉NO₂
Molekylvægt: 185,27
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093935
CAS-nummer: 75844-69-8