Ethyl-2-amino-4-chlorobenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR907555-5GEA 1100 DKK
APOSOR907555-5G APOSOR907555-100G APOSOR907555-25G
Ethyl-2-amino-4-chlorobenzoate 98%
Ethyl-2-amino-4-chlorobenzoate
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878359
CAS-nummer: 60064-34-8