2-Hydroxy-4-methoxybenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR907186-1GEA 678 DKK
APOSOR907186-1G APOSOR907186-5G APOSOR907186-250MG
2-Hydroxy-4-methoxybenzonitrile 95%
2-Hydroxy-4-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₇NO₂
Molekylvægt: 149,1500 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08567959
CAS-nummer: 39835-11-5