cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR906968-1KGEA 3390 DKK
APOSOR906968-1KG APOSOR906968-500G APOSOR906968-100G
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid 95%
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid
Formel: C₈H₁₀O₄
Molekylvægt: 170,17 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070482
CAS-nummer: 2305-26-2