2,5-Dimethoxyphenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR905695-5GEA 2510 DKK
APOSOR905695-5G APOSOR905695-1G
2,5-Dimethoxyphenol 95%
2,5-Dimethoxyphenol
Formel: C₈H₁₀O₃
Molekylvægt: 154,1600 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00094237
CAS-nummer: 18113-18-3