6-Heptyn-1-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR903961-25GEA 1160 DKK
APOSOR903961-25G APOSOR903961-100G APOSOR903961-5G APOSOR903961-10G
6-Heptyn-1-ol 97%
6-Heptyn-1-ol
Formel: C₇H₁₂O
Molekylvægt: 112,17 g/mol
Kogepunkt: 105 °C
Massefylde: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00049198
CAS-nummer: 63478-76-2