5-Nitro-m-toluidine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR903637-10GEA
1920
DKK
APOSOR903637-10G
APOSOR903637-1G
APOSOR903637-5G
5-Nitro-m-toluidine 96%
5-Nitro-m-toluidine
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Molekylvægt: 152,1500 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00082655 CAS-nummer: 618-61-1 |