2-Chloro-3-methyl-4-nitropyridine-N-oxide 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR902101-1GEA 2190 DKK
APOSOR902101-1G
2-Chloro-3-methyl-4-nitropyridine-N-oxide 96%
2-Chloro-3-methyl-4-nitropyridine-N-oxide
Formel: C₆H₅ClN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01194031
CAS-nummer: 60323-95-7