6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR901681-1GEA
459
DKK
APOSOR901681-1G
APOSOR901681-25G
APOSOR901681-5G
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formel:
C₈H₆BrNO₂ Molekylvægt: 228,04 g/mol Smeltepunkt: 220…225 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00461173 CAS-nummer: 24036-52-0 |