4-Butoxybenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR900343-5GEA 881 DKK
APOSOR900343-5G APOSOR900343-25G APOSOR900343-100G
4-Butoxybenzonitrile 98%
4-Butoxybenzonitrile
Formel: C₁₁H₁₃NO
Molekylvægt: 175,23 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043482
CAS-nummer: 5203-14-5