[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR8775-1GEA
251
DKK
APOSOR8775-1G
APOSOR8775-25G
APOSOR8775-5G
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride
Catalyst for Suzuki and Stille couplings.
Formel:
C₃₄H₂₈Cl₂P₂FePd Molekylvægt: 731,70 g/mol Smeltepunkt: 266…283 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00015757 CAS-nummer: 72287-26-4 EINECS: 460-040-3 |