4-Acetyl-2-chloropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR8761-1GEA 154 DKK
APOSOR8761-1G APOSOR8761-5G APOSOR8761-10G
4-Acetyl-2-chloropyridine
4-Acetyl-2-chloropyridine
Formel: C₇H₆ClNO
Molekylvægt: 155,58 g/mol
Kogepunkt: 96 °C/1,99mmHg
Smeltepunkt: 35…40 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07699406
CAS-nummer: 23794-15-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III