8-Bromoquinolin-2(1H)-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR8708-10GEA
0
DKK
APOSOR8708-10G
APOSOR8708-1G
APOSOR8708-5G
8-Bromoquinolin-2(1H)-one 98%
8-Bromoquinolin-2(1H)-one
Formel:
C₉H₆BrNO Molekylvægt: 224,0540 g/mol Smeltepunkt: 185…186 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08741409 CAS-nummer: 67805-67-8 |