3,6-Dimethoxypyridazine-4-carboxylic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR7843-1GEA
1210
DKK
APOSOR7843-1G
APOSOR7843-5G
3,6-Dimethoxypyridazine-4-carboxylic acid 96%
3,6-Dimethoxypyridazine-4-carboxylic acid
Formel:
C₇H₈N₂O₄ Smeltepunkt: 150…152 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03426073 CAS-nummer: 89694-24-6 |