Ethyl-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR7600-5GEA 1240 DKK
APOSOR7600-5G APOSOR7600-1G
Ethyl-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 98%
Ethyl-6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₉BrN₂O₂
Molekylvægt: 269,10 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06659034
CAS-nummer: 67625-37-0