4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR7538-100GEA 448 DKK
APOSOR7538-100G APOSOR7538-5G APOSOR7538-25G
4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid 97%
4,7-Dibromo-3-hydroxy-2-naphthoic acid
Formel: C₁₁H₆Br₂O₃
Molekylvægt: 345,98 g/mol
Smeltepunkt: 251…255 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00046367
CAS-nummer: 1779-10-8
EINECS: 217-214-7