3-Allylsalicylaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR7500T-5GEA 985 DKK
APOSOR7500T-5G APOSOR7500T-100MG APOSOR7500T-1G
3-Allylsalicylaldehyde
3-Allylsalicylaldehyde
A synthetic intermediate for flavone synthesis.
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Molekylvægt: 162,19 g/mol
Smeltepunkt: 45 °C
Massefylde: 1,099 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 106,7 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00037364
CAS-nummer: 24019-66-7