3-(2-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR7420-1GEA 933 DKK
APOSOR7420-1G APOSOR7420-5G
3-(2-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(2-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₄H₁₃BClNO₃
Smeltepunkt: 294…297 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027260
CAS-nummer: 957060-97-8