6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR7234-5GEA 0 DKK
APOSOR7234-5G APOSOR7234-25G APOSOR7234-1G APOSOR7234-10G
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Formel: C₁₁H₁₁BO₃
Molekylvægt: 202,02 g/mol
Smeltepunkt: 311 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093087
CAS-nummer: 156641-98-4