4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR7225-1GEA 110 DKK
APOSOR7225-1G APOSOR7225-5G
4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid 97%
4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₅BO₄
Molekylvægt: 222,05 g/mol
Smeltepunkt: 116…123 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02183525
CAS-nummer: 182281-01-2