3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR7180-1GEA 110 DKK
APOSOR7180-1G
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BClO₂
Molekylvægt: 170,40 g/mol
Smeltepunkt: 228…232 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039010
CAS-nummer: 175883-63-3