4-Benzyloxy-2-formylphenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR7158-1GEA
1660
DKK
APOSOR7158-1G
APOSOR7158-5G
4-Benzyloxy-2-formylphenylboronic acid 97%
4-Benzyloxy-2-formylphenylboronic acid
Formel:
C₁₄H₁₃BO₄ Molekylvægt: 256,0616 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02179486 CAS-nummer: 139962-97-3 |