1-Amino-6-bromoisoquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR70130-1GEA 2410 DKK
APOSOR70130-1G APOSOR70130-250MG APOSOR70130-500MG
1-Amino-6-bromoisoquinoline
1-Amino-6-bromoisoquinoline
Formel: C₉H₇BrN₂
Molekylvægt: 223,0700 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07374395
CAS-nummer: 215453-26-2