4-Methylsalicylaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR6975-5GEA 251 DKK
APOSOR6975-5G
4-Methylsalicylaldehyde
4-Methylsalicylaldehyde
Formel: C₈H₈O₂
Molekylvægt: 136,15 g/mol
Kogepunkt: 222…223 °C
Smeltepunkt: 58…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00799550
CAS-nummer: 698-27-1
EINECS: 211-813-7