1-Benzyl-4-hydroxypiperidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
APOSOR6935-100GEA
1100
DKK
APOSOR6935-100G
APOSOR6935-500G
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine 98%
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Formel:
C₁₂H₁₇NO Molekylvægt: 191,27 g/mol Kogepunkt: 127…128 °C/2mmHg Smeltepunkt: 61…65 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006503 CAS-nummer: 4727-72-4 EINECS: 225-226-9 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |