1-(2-Furoyl)piperazine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR6882-25GEA 933 DKK
APOSOR6882-25G APOSOR6882-10G
1-(2-Furoyl)piperazine 96%
1-(2-Furoyl)piperazine
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
Molekylvægt: 180,21 g/mol
Smeltepunkt: 67…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00038831
CAS-nummer: 40172-95-0