1-(4-Cyanophenyl)piperazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR6866-25GEA 2550 DKK
APOSOR6866-25G APOSOR6866-1G APOSOR6866-5G
1-(4-Cyanophenyl)piperazine 97%
1-(4-Cyanophenyl)piperazine
Formel: C₁₁H₁₃N₃
Molekylvægt: 187,2410 g/mol
Smeltepunkt: 83…86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01320890
CAS-nummer: 68104-63-2