6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR6513-100GEA 881 DKK
APOSOR6513-100G APOSOR6513-25G APOSOR6513-5G
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 97%
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₆ClNO₂
Molekylvægt: 229,71
Smeltepunkt: 260…265 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012744
CAS-nummer: 2328-12-3