(4-Bromophenoxy)trimethylsilane 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR6481-5GEA 241 DKK
APOSOR6481-5G
(4-Bromophenoxy)trimethylsilane 98%
(4-Bromophenoxy)trimethylsilane
Formel: C₉H₁₃BrOSi
Molekylvægt: 245,20 g/mol
Kogepunkt: 105…107 °C/12mmHg
Massefylde: 1,268 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040713
CAS-nummer: 17878-44-3
EINECS: 241-831-0