N-Boc-azetidine-3-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR6348-5GEA 154 DKK
APOSOR6348-5G APOSOR6348-100G APOSOR6348-25G
N-Boc-azetidine-3-carboxylic acid 97%
N-Boc-azetidine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₅NO₄
Molekylvægt: 201,22 g/mol
Smeltepunkt: 98…105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01860897
CAS-nummer: 142253-55-2