4-Amino-3-bromobenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR6241-25GEA 699 DKK
APOSOR6241-25G
4-Amino-3-bromobenzoic acid 98%
4-Amino-3-bromobenzoic acid
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molekylvægt: 216,0320 g/mol
Smeltepunkt: 211…215 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03407439
CAS-nummer: 6311-37-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III