Methyl-6-bromo-1H-indazole-3-carboxylate

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering


Advarsel

APOSOR62001-250MGEA 208 DKK
APOSOR62001-250MG
Methyl-6-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
Methyl-6-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
Formel: C₉H₇BrN₂O₂
Molekylvægt: 255,0700 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07371573
CAS-nummer: 885278-42-2

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR