2,3-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR6167-250MGEA 285 DKK
APOSOR6167-250MG APOSOR6167-5G APOSOR6167-1G
2,3-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde 97%
2,3-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07775189
CAS-nummer: 16861-22-6