5-Bromobenzoxazole
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR61307-1GEA 167 DKK
APOSOR61307-1G APOSOR61307-5G
5-Bromobenzoxazole
5-Bromobenzoxazole
Formel: C₇H₄BrNO
Smeltepunkt: 37…40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095026
CAS-nummer: 132244-31-6