6-Aminonicotinamide 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR6120-10GEA 2070 DKK
APOSOR6120-10G APOSOR6120-25G APOSOR6120-5G
6-Aminonicotinamide 95+%
6-Aminonicotinamide
Formel: C₆H₇N₃O
Molekylvægt: 137,14 g/mol
Smeltepunkt: 245…248 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006327
CAS-nummer: 329-89-5