3-Amino-5-methylpyridazine 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR61037-1GEA 2670 DKK
APOSOR61037-1G
3-Amino-5-methylpyridazine 97+%
3-Amino-5-methylpyridazine
Formel: C₅H₇N₃
Molekylvægt: 109,1292 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD10698051
CAS-nummer: 144294-43-9