(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
APOSOR6075-5GEA
1630
DKK
APOSOR6075-5G
APOSOR6075-500MG
APOSOR6075-1G
(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₆BrClO₂S Molekylvægt: 269,5433 g/mol Smeltepunkt: 117…121 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04973454 CAS-nummer: 53531-69-4 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |