2-Amino-4-phenylphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR60002-250MGEA
110
DKK
APOSOR60002-250MG
APOSOR60002-1G
2-Amino-4-phenylphenol 98%
2-Amino-4-phenylphenol
Formel:
C₁₂H₁₁NO Molekylvægt: 185,2200 g/mol Smeltepunkt: 198…202 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00059187 CAS-nummer: 1134-36-7 EINECS: 214-484-8 |