Ethyl-α-bromophenylacetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
APOSOR59981-250GEA
7480
DKK
APOSOR59981-250G
APOSOR59981-50G
APOSOR59981-10G
Ethyl-α-bromophenylacetate
Ethyl-α-bromophenylacetate
Formel:
C₁₀H₁₁BrO₂ Molekylvægt: 243,10 g/mol Kogepunkt: 164 °C/30mmHg Massefylde: 1,389 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: >110 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00013536 CAS-nummer: 2882-19-1 EINECS: 220-735-2 UN nummer: 3265 ADR: 8,III |