5-Chloro-2-nitrodiphenylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR59964-5GEA 492 DKK
APOSOR59964-5G APOSOR59964-25G
5-Chloro-2-nitrodiphenylamine 98%
5-Chloro-2-nitrodiphenylamine
Formel: C₁₂H₉ClN₂O₂
Molekylvægt: 248,6700 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007287
CAS-nummer: 25781-92-4