Methyl pyrimidine-2-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR59919-25GEA
557
DKK
APOSOR59919-25G
APOSOR59919-100G
APOSOR59919-5G
Methyl pyrimidine-2-carboxylate 97%
Methyl pyrimidine-2-carboxylate
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Molekylvægt: 138,1200 g/mol Smeltepunkt: 101…106 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03426929 CAS-nummer: 34253-03-7 |