2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR59883-1GEA 132 DKK
APOSOR59883-1G APOSOR59883-250MG
2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₅H₅NO₂S
Molekylvægt: 143,1637 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01760300
CAS-nummer: 40004-69-1