Methyl-3-cyanobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR59829-5GEA
1410
DKK
APOSOR59829-5G
APOSOR59829-1G
Methyl-3-cyanobenzoate
Methyl-3-cyanobenzoate
Formel:
C₉H₇NO₂ Molekylvægt: 161,1574 g/mol Smeltepunkt: 58…60 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00220156 CAS-nummer: 13531-48-1 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III |