2,3-Dibromoisonicotinic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR59813-1GEA
1020
DKK
APOSOR59813-1G
2,3-Dibromoisonicotinic acid 97%
2,3-Dibromoisonicotinic acid
Formel:
C₆H₃Br₂NO₂ Molekylvægt: 280,90 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09997708 CAS-nummer: 1020056-98-7 |