Methyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR59463-5GEA
143
DKK
APOSOR59463-5G
APOSOR59463-100G
APOSOR59463-25G
Methyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate 98%
Methyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate
Formel:
C₆H₅ClN₂O₂ Molekylvægt: 172,57 g/mol Kogepunkt: 76…78 °C/1mmHg Smeltepunkt: 90,5…91.5 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01632102 CAS-nummer: 33332-25-1 |