3-(2-Bromophenyl)-5-(3-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR59386-1GEA 1320 DKK
APOSOR59386-1G
3-(2-Bromophenyl)-5-(3-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazole
3-(2-Bromophenyl)-5-(3-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₁₄H₈BrN₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878377
CAS-nummer: 1000339-27-4