2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR5827-100GEA 1100 DKK
APOSOR5827-100G APOSOR5827-25G APOSOR5827-5G
2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine
2-Amino-6-methoxy-3-nitropyridine
Formel: C₆H₇N₃O₃
Molekylvægt: 169,14 g/mol
Smeltepunkt: 170…172 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03206481
CAS-nummer: 73896-36-3